Läs mer
3-Phenanthrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyphenanthrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9,15H |
| Formel vikt | 194.0732 |
| Procent renhet | >95% |