Läs mer
3-fenoxi-1-propanol, 97 %
Produktkod. p-180593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10032280 5 g Glasflaska 5g
10307800 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186980050
CAS: 6180-61-6 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6180-61-6
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00039549
InChI-nyckel AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
PubChem CID 80319
IUPAC-namn 3-fenoxipropan-1-ol
LEDER OCCCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxy-1-propanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5O(CH2)3OH
Brytningsindex 1,5280 till 1,53
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 147
Formel vikt 152.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Phenoxy-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.