Läs mer
3-(Phenoxy-13C6)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Phenoxy-13C6)benzoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,11+1 |
| Formel vikt | 220.0831 |
| Procent renhet | >95% |