Läs mer
3-Phenoxyaniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30958607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30958607 1 g 1g
30958443 5 g 5g
30956556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30958607 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD138221g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxyaniline
CAS 3586-12-7
Molekylformel C12H11NO
MDL-nummer MFCD00041891
Kvantitet 1 g
LEDER NC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Procent renhet 98%