Läs mer
3-fenoxyanilin, 98 %
Produktkod. 11438107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438107 100 g 100g
11418107 5 g 5g
11428107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17495.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3586-12-7 | C12H11NO | 185,23 g/mol
3-fenoxianilin användes vid framställningen av 4-fenoxianilin-3a-bromopropionamid. Det används också vid design, syntes och utvärdering av potentiella hämmare av HIV gp120-CD4-interaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-fenoxianilin användes vid framställningen av 4-fenoxianilin-3′ -bromopropionamid. Det används också vid design, syntes och utvärdering av potentiella hämmare av HIV gp120-CD4-interaktioner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3586-12-7
MDL-nummer MFCD00041891
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxyaniline
Smältpunkt 35 °C till 37 °C
Densitet 1.1583
Kokpunkt 329 °C till 330 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C12H11NO
Brytningsindex 1.1583
Kvantitet 100 g
Synonym benzenamine, 3-phenoxy, 3-aminodiphenyl ether, aniline, m-phenoxy, m-phenoxyaniline, m-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxyphenylamine, unii-k14xxp3gja, k14xxp3gja, 3-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxy aniline
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
InChI-nyckel UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)N
IUPAC-namn 3-fenoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 185.23
PubChem CID 77135
Formel vikt 185.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.