Läs mer
3-fenoxyanisol, 97 %
Produktkod. 15455207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455207 5 g 5g
15465207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32482.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1655-68-1 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1655-68-1
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00455605
InChI-nyckel CBVXNDCIOLXDFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74252
IUPAC-namn 1-metoxi-3-fenoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxyanisole
Odör Odorless
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 5 g
Synonym benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.