Läs mer
3-Phenoxybenzaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30986447 10 g 10g
30975452 1 kg -
30970139 5 g -
30984013 500 g -
30982438 100 g -
30974813 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30986447 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1453710g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzaldehyde
CAS 39515-51-0
Molekylformel C13H10O2
MDL-nummer MFCD00003353
Kvantitet 10 g
LEDER C1=C(C=CC=C1OC2=CC=CC=C2)C=O
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Procent renhet 95%