Läs mer
3-Phenoxybenzaldehyde, TRC
Produktkod. 30005060
Change view
Kvantitet:
50 mg
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005060 2.5 g 2.5g
30010842 50 mg -
30007012 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2978002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39515-51-0
Molekylformel C13 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Synonym Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC-namn 3-phenoxybenzaldehyde
LEDER O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formel vikt 198.0681
Procent renhet >95%