Läs mer
3-fenoxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30010842
Change view
Kvantitet:
50 mg
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010842 50 mg -
30005060 2.5 g 2.5g
30007012 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29780050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39515-51-0
Molekylformel C13 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Synonym Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC-namn 3-fenoxibensaldehyd
LEDER O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formel vikt 198.0681
Procent renhet >95%