Läs mer
3-fenoxibenzenboronsyra, 97+%
Produktkod. 15495637
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495637 250 mg 250mg
15485637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32879.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 221006-66-2 | C12H11BO3 | 214,03 g/mol
Den omfattande användningen av produkter som innehåller PBDE har resulterat i frisättning av 3-fenoxibensenboronsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den omfattande användningen av produkter som
innehåller PBDE har resulterat i frisättning av 3-fenoxibensenboronsyra.
Löslighet Lite löslig
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 221006-66-2
Molekylformel C12H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 214.03
MDL-nummer MFCD07780272
InChI-nyckel LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
PubChem CID 10130574
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 138 °C till 143 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt lösligt.
Formel vikt 214.03
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.