Läs mer
3-Phenoxybenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30138282
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138282 10 g
30133353 5 g
30011158 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22801010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3739-38-6
Molekylformel C13 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym 3-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 3-phenoxy- (9CI, ACI), 3-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 3-PBA, m-(Phenyloxy)benzoic acid, m-Phenoxybenzoic acid
IUPAC-namn 3-phenoxybenzoic acid
LEDER OC(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)
Formel vikt 214.063
Procent renhet >95%