Läs mer
3-fenoxibensoylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10698283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10698283 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10263193 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10698283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57102CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3586-15-0
Molekylformel C13H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 232.663
MDL-nummer MFCD03424712
InChI-nyckel TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
IUPAC-namn 3-fenoxibensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzoyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232.67
Procent renhet 97%