Läs mer
3-fenoxibenzylalkohol, Mikromol™
Produktkod. 17984366
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17984366 100 mg
1 options
Produktkod. 17984366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3154.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-fenoxibenzylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzyl alcohol
CAS 13826-35-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Phenoxybenzyl alcohol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, Permethrin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
LEDER OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 200,0837 g/mol