Läs mer
3-fenoxibenzylalkohol, TRC
Produktkod. 30179520
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179520 25 g
30179209 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22805025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-35-2
Molekylformel C13 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Synonym Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)metanol
LEDER OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Formel vikt 200.0837