Läs mer
3-fenoxibenzylklorid, 97 %
Produktkod. 11407607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407607 1 g 1g
11417607 5 g 5g
11427607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15670.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53874-66-1
Molekylformel C13H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 218.68
MDL-nummer MFCD00040866
InChI-nyckel QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
PubChem CID 93291
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-3-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzyl chloride
Densitet 1.189
Kokpunkt 141 °C till 142 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2212101
Formel vikt 218.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.