Läs mer
3-fenoxibenzylklorid, Mikromol™
Produktkod. 30052331
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052331 100 mg
1 options
Produktkod. 30052331 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3154.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-fenoxibenzylklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxybenzyl Chloride
CAS 53874-66-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Phenoxybenzyl Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
LEDER ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-namn 1-(klorometyl)-3-fenoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 218.68
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 218,0498 g/mol