Läs mer
3-(fenoximetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10162934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10328883 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63604CB
Kemiska identifierare
CAS 104508-27-2
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD09025913
InChI-nyckel KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
IUPAC-namn 3-(fenoximetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.25
Procent renhet 97%