Läs mer
3-(fenoximetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10537664 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10316474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 31719-75-2
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
InChI-nyckel URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
IUPAC-namn 3-(fenoximetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97%