Läs mer
3-(fenoximetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537664
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10537664 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10316474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10537664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63601DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 31719-75-2
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
InChI-nyckel URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
IUPAC-namn 3-(fenoximetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97%