Läs mer
[3-(fenoximetyl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol |
| CAS | 34904-99-9 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C14H14O2 |
| MDL-nummer | MFCD09025916 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-phenoxymethyl phenyl methanol, 3-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol |
| Visa mer |