missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Phenoxyphenylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 51632-29-2 |
| Molekylformel | C14 H11 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| LEDER | N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vikt | 209.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?