Läs mer
3-fenoxifenylboronsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10811891
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10811891 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10811891 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00180DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-phenoxyphenylboronic acid
CAS 221006-66-2
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H11BO3
MDL-nummer MFCD07780272
Kvantitet 1 g
Synonym 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
InChI-nyckel LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 214.03
PubChem CID 10130574
Formel vikt 214.03
Procent renhet 97%