Läs mer
3-Phenoxypiperidine, 97%
Produktkod. 11499620
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499620 250 mg 250mg
11409630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50912.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151666-08-9 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151666-08-9
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD04117746
InChI-nyckel QDPNIJKUTWDGMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym piperidine, 3-phenoxy, 3-phenoxy-piperidine, piperidine,3-phenoxy, 3-phenoxypiperidine,, 3-phenoxy piperidine, acmc-20a6se
PubChem CID 3730581
IUPAC-namn 3-fenoxipiperidin
LEDER C1CNCC(C1)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxypiperidine
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.