Läs mer
3-fenoxipropionsyra, 98+%
Produktkod. 11473438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473438 25 g 25g
11453438 1 g 1g
11463438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17842.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7170-38-9 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7170-38-9
Molekylformel C9H9O3
Molekylvikt (g/mol) 165.17
MDL-nummer MFCD00002769
InChI-nyckel BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
PubChem CID 81596
IUPAC-namn 3-fenoxipropansyra
LEDER [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxypropionic acid
Smältpunkt 96 °C till 99 °C
Kokpunkt 243 °C till 245 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1638040
Formel vikt 166.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.