Läs mer
3-fenoxitiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079341
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079341 1 g 1g
10066464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079341 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05428DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 132706-25-3
Molekylformel C11H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.24
MDL-nummer MFCD00178748
InChI-nyckel QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 2778987
IUPAC-namn 3-fenoxitiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.25
Procent renhet 97%