Läs mer
3-Phenoxythiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440868
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11440868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25288.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63285-84-7
Molekylformel C10H8OS
Molekylvikt (g/mol) 176.23
MDL-nummer MFCD00178747
InChI-nyckel DXSHUWUDKNEGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxy-thiophene, acmc-20amz2
PubChem CID 7018947
IUPAC-namn 3-phenoxythiophene
LEDER O(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxythiophene
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.23
Procent renhet 97%