Läs mer
3-fenoxytoluen, 97 %
Produktkod. 11494967
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494967 100 g 100g
11484967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21899.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3586-14-9 | C13H12O | 184,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3586-14-9
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00008531
InChI-nyckel UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wr
PubChem CID 19165
IUPAC-namn 1-metyl-3-fenoxibensen
LEDER CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxytoluene
Densitet 1.052
Kokpunkt 271 °C till 273 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 100 g
Beilstein 2045714
Formel vikt 184.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.