Läs mer
3-fenoxytoluen, Mikromol™
Produktkod. 30052492
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052492 100 mg
1 options
Produktkod. 30052492 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3154.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-fenoxytoluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenoxytoluene
CAS 3586-14-9
Analyt- eller komponentnamn 3-Phenoxytoluene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene, 1-methyl-3-phenoxy-, Ether, phenyl m-tolyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenoxybenzene, 3-Methyldiphenyl ether, 3-Methylphenyl phenyl ether, 3-Phenoxytoluene, Phenyl m-tolyl ether, m-Methylphenyl phenyl ether, m-Phenoxytoluene, Permethrin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-namn 1-metyl-3-fenoxibensenen
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 184,0888 g/mol