Läs mer
(3-Fenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10789205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10789205 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10133224 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76913DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 90564-77-5
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.191
MDL-nummer MFCD06166274
InChI-nyckel QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 4894507
IUPAC-namn (3-fenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)metanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%