Läs mer
3-fenyl-1,2,4-triazole-5-tiolhydrat, 98 %
Produktkod. 11429633
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429633 5 g 5g
11419633 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12427.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3414-94-6 | C8H7N3S | 177,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3414-94-6
Molekylformel C8H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 177.23
MDL-nummer MFCD00051814
InChI-nyckel JRLMMJNORORYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-phenyl-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-phenyl-s-triazole-3-thiol, 5-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl, 1,4-dihydro-5-phenyl-3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2-fenil-5-mercapto-1,3,4-triazolo italian, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,4-dihydro-5-phenyl
PubChem CID 698268
IUPAC-namn 5-fenyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion
LEDER S=C1NNC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Smältpunkt 253 °C till 258 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 135556
Formel vikt 177,23 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.