Läs mer
3-Phenyl-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenyl-1-butanol |
| CAS | 2722-36-3 |
| Molekylformel | C10H14O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | gamma-Methylbenzenepropanol, (±)-3-Phenyl-1-butanol, 3-Methyl-3-phenyl-1-propanol, 3-Phenylbutanol, 3-Phenylbutyl alcohol, ENT 11558 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CC(CCO)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-phenylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |