Läs mer
3-Fenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409943
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409943 250 g 250g
11499933 1000 g 1000g
11419943 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13022.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.194 g/mol
Esterderivat används som doftkomponent i färska blomkompositioner, som syren, hyacint och liljekonvalj på grund av balsamdoftens karaktär. Det är också en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Phenyl-1-propanol har en naturlig doft med antimikrobiella egenskaper mot bakterier och mögel. Det används i kombination med Heliotropin eller Piperonal som konserveringsmedel för kosmetiska produkter. Dess esterderivat används som doftkomponent i färska blomkompositioner, som syren, hyacint och liljekonvalj på grund av balsamdoftens karaktär. Det är också en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-97-4
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002950
InChI-nyckel VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
IUPAC-namn 3-fenylpropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1-propanol
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.004
Kokpunkt 235°C
Flampunkt 109°C (228°F)
Linjär formel C6H5(CH2)3OH
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 250 g
Beilstein 1857542
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.