Läs mer
3-Phenyl-1-propyl acetate, 98%
Produktkod. p-7025419
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11429906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20878.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 122-72-5 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-72-5
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00026216
InChI-nyckel JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamyl acetate, benzenepropanol, acetate, phenylpropyl acetate, 3-phenyl-1-propyl acetate, 3-acetoxypropyl benzene, 3-phenyl-1-propanol, acetate, 3-acetoxy-1-phenylpropane, 1-acetoxy-3-phenylpropane, benzenepropanol, 1-acetate, benzenepropyl acetate
PubChem CID 31226
ChEBI CHEBI:81257
IUPAC-namn 3-phenylpropyl acetate
LEDER CC(=O)OCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1-propyl acetate
Densitet 1.01
Kokpunkt 252°C
Flampunkt 130°C (266°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.