Läs mer
3-Fenyl-1-propylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10765601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765601 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10765601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130880250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1-propylamine
Namnnotering 98%
CAS 2038-57-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 221 °C
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H13N
Linjär formel C6H5(CH2)3NH2
Brytningsindex 1,5240 till 1,526
MDL-nummer MFCD00008224
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, 1145
Synonym 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
InChI-nyckel LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3-fenylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
PubChem CID 16259
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Phenyl-1-propylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.