Läs mer
3-Fenyl-1-propylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11472200
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472200 1 g 1g
11482200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28985.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329685-40-7
Molekylformel C15H23BO2
Molekylvikt (g/mol) 246.16
MDL-nummer MFCD09953505
InChI-nyckel HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15605871
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(3-fenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.