Läs mer
3-fenyl-1-propyn, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10082442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082442 1 g Glasflaska 1g
10588643 5 g Glasflaska 5g
10413065 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10147-11-2
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00134431
InChI-nyckel NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
IUPAC-namn prop-2-ynylbensen
LEDER C#CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1-propyne
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9340g/mL, 0.934
Kokpunkt 75.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 52°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5260 to 1.5290
Kvantitet 1 g
Stabilisator 250ppm BHT
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.