Läs mer
3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one |
| CAS | 6051-87-2 |
| Molekylformel | C19H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004986 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C1C=C(OC2=CC=C3C(C=CC=C3)=C21)C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.30 |
| Procent renhet | 98% |