Läs mer
3-Fenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10196782
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10196782 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
10039271 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10049271 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10196782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00060EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1572-10-7
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.192
InChI-nyckel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC-namn 5-fenyl-lH-pyrazol-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%