Läs mer
3-Fenyl-1H-pyrazol-4-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492831 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10492831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Namnnotering 98%
CAS 26033-20-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146°C to 148°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H8N2O
MDL-nummer MFCD00216971
Kvantitet 1 g
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-phenyl, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-phenylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16274, acmc-1cd6r, 3-phenyl-4-formylpyrazole, cambridge id 5132647
Löslighetsinformation Solubility in water: 25mg/mL (100°C). Other solubilities: 400mg/mL ethanol (78°C)
InChI-nyckel OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-fenyl-lH-pyrazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 172.19
PubChem CID 291816
Formel vikt 172.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.