Läs mer
3-Fenyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177142
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10177142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10184244 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01317DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 1134-49-2
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD01248821,MFCD05170017
InChI-nyckel QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
IUPAC-namn 3-fenyl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%