Läs mer
3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31034021
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31034021 100 g -
31022329 25 g -
31033137 500 g -
31025780 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31034021 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116134100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
CAS 103-41-3
Molekylformel C16H14O2
MDL-nummer MFCD00004789
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Procent renhet 98%