Läs mer
3-Fenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360418
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360418 2 g 2g
11350418 10 g 10g
11340418 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043778.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol
3-Fenyl-2-propyn-1-ol är ett fenylacetylenderivat med hämmande effekt på nitrifikation i jord.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1504-58-1
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.162
MDL-nummer MFCD00040914
InChI-nyckel NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
IUPAC-namn 3-fenylprop-2-yn-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Densitet 1.078 g/mL
Kokpunkt 129°C to 130°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5867
Kvantitet 2 g
Beilstein 2040911
Löslighetsinformation Soluble in ether,acetone,benzene,chloroform,ethyl Acetate,methanol.
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.