missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile |
| CAS | 17190-29-3 |
| Molekylformel | C9 H9 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hydracrylonitrile','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), β-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropionitrile, β-Hydroxy-benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6H2 |
| LEDER | OC(CC#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-3-phenylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?