missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Phenyl-3-oxetanemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenyl-3-oxetanemethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-6-10(7-12-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2 |
| Formel vikt | 164.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?