missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Phenyl-3-oxetanemethanol, TRC

Produktkod. 30421239
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421239 10 g
30411411 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33585010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 114012-43-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym 3-Hydroxymethyl-3-phenyloxetane, 3-Phenyloxetan-3-ylmethanol
IUPAC-namn (3-phenyloxetan-3-yl)methanol
LEDER OCC1(COC1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-3-oxetanemethanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c11-6-10(7-12-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
Formel vikt 164.0837
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.