missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 73899-14-6 |
| Molekylformel | C8 H5 F3 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7(12-13-7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.13 |
| Formel vikt | 186.0405 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?