Läs mer
3-Fenyl-5-piperazino-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586124
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586124 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10563192 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10573192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10586124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer HAN00371DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-14-8
Molekylformel C12H14N4S
Molekylvikt (g/mol) 246.332
MDL-nummer MFCD00115115
InChI-nyckel UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
IUPAC-namn 3-fenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-tiadiazol
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formel vikt 246.34
Procent renhet 97%