Läs mer
3-fenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazol, TRC
Produktkod. 30012063
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012063 10 mg
30003557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33832010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28917-17-1
Molekylformel C10 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 172.183
Synonym 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC-namn 3-fenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formel vikt 172.0637
Procent renhet >95%