Läs mer
3-Fenylakrylaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10649404
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10649404 1 g 1g
10007102 10 g 10g
10624375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10649404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09548DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13372-81-1
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00019969
InChI-nyckel RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Synonym cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
IUPAC-namn (NE)-N-[(E)-3-fenylprop-2-enyliden]hydroxylamin
LEDER O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylacrylaldehyde oxime
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18