Läs mer
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture), Mikromol™
Beskrivning
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture) |
| CAS | 30078-48-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. I (EP), 3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl) acrylonitrile, 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture), Trimethoprim Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-22-17-10-14(11-18(23-2)19(17)24-3)9-15(12-20)13-21-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,10-11,13,21H,9H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(CC(=CNc2ccccc2)C#N)cc(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 3-anilino-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]prop-2-enenitrile |
| Visa mer |